4,4'-Dimethoxybenzhydrol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4,4'-Dimethoxy-α-phenylbenzyl alcohol, Bis(4-methoxyphenyl)methanol, Bis(4-methoxyphenyl)carbinol, 4,4'-Dimethoxyphenyl phenyl carbinol, 4,4'-Dimethoxybenzhydryl alcohol, 4,4'-Dimethoxydiphenylmethanol
A14604.09
A14604.18
A14604.09EA
42.12
EUR
A14604.09
A14604.18
4,4'-Dimethoxybenzhydrol ≥98%
4,4'-Dimethoxybenzhydrol
Purity: 98+%
CAS No.: 728-87-0
Molecular Formula: C15H16O3
Formula Weight: 244.29
Melting Point: 69-71°
Beilstein Reference: 748532
Vzorec:
C₁₅H₁₆O₃ Teplota varu: 362 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 69…71 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008410 Číslo CAS: 728-87-0 EINECS: 211-975-9 |