Tlačiť
Benzoylacetonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
A14473.14 A14473.06 A14473.22
A14473.14EA 320.9 EUR
A14473.14 A14473.06 A14473.22
Benzoylacetonitrile ≥98%
Benzoylacetonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 614-16-4 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 Melting Point: 79-83° Boiling Point: 159-160°/10mm MDL No.: MFCD00001942
Vzorec: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
Teplota varu: 159…160 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 79…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001942
Číslo CAS: 614-16-4
EINECS: 210-369-1