Benzoylacetonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Phenyl-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-phenylpropanenitrile
A14473.14
A14473.06
A14473.22
A14473.14EA
320.9
EUR
A14473.14
A14473.06
A14473.22
Benzoylacetonitrile ≥98%
Benzoylacetonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 614-16-4
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 159-160°/10mm
MDL No.: MFCD00001942
Vzorec:
(C₆H₅)C(O)CH₂CN Teplota varu: 159…160 °C (10 mmHg) Teplota tavenia: 79…83 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001942 Číslo CAS: 614-16-4 EINECS: 210-369-1 |