Tlačiť
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14380.14 A14380.22 A14380.36
A14380.14EA 58.97 EUR
A14380.14 A14380.22 A14380.36
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98+% CAS No.: 4009-98-7 Molecular Formula: CH3OCH2P(C6H5)3Cl Formula Weight: 342.81 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 924215 MDL No.: MFCD00011800
Vzorec: C₂₀H₂₀ClOP
Teplota tavenia: ∼ 190 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011800
Číslo CAS: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5