Tlačiť
4,4'-Difluorobenzhydrol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 4,4'-Difluorophenyl phenyl carbinol, 4,4'-Difluorobenzhydryl alcohol, 4,4'-Difluoro-α-phenylbenzyl alcohol, Bis(4-fluorophenyl)carbinol, 4,4'-Difluorodiphenylmethanol, Bis(4-fluorophenyl)methanol
A14370.06 A14370.14 A14370.22
A14370.06EA 27.12 EUR
A14370.06 A14370.14 A14370.22
4,4'-Difluorobenzhydrol ≥98%
4,4'-Difluorobenzhydrol
Purity: 98+% CAS No.: 365-24-2 Molecular Formula: C13H10F2O Formula Weight: 220.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 142-144°/3mm Beilstein Reference: 2332258 MDL No.: MFCD00000357
Vzorec: C₁₃H₁₀F₂O
Teplota varu: 142…144 °C (3 mmHg)
Teplota tavenia: 45…49 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000357
Číslo CAS: 365-24-2
EINECS: 206-671-8