(Chloromethyl)trimethylsilane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14303.09
A14303.18
A14303.30
A14303.09EA
49.34
EUR
A14303.09
A14303.18
A14303.30
(Chloromethyl)trimethylsilane ≥98%
(Chloromethyl)trimethylsilane
Purity: 98%
CAS No.: 2344-80-1
Molecular Formula: ClCH2Si(CH3)3
Formula Weight: 122.67
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Odourless
Boiling Point: 97-98°
Beilstein Reference: 906705
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000878
Vzorec:
ClH₂CSi(CH₃)₃ Teplota varu: 97…98 °C Hustota: 0,886 Teplota vzplanutia: –2 °C (28 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000878 Číslo CAS: 2344-80-1 EINECS: 219-058-5 OSN: 1993 ADR: 3,II |