Tlačiť
3-Nitrophthalic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14281.22 A14281.30 A14281.36
A14281.22EA 64.18 EUR
A14281.22 A14281.30 A14281.36
3-Nitrophthalic acid 95%
3-Nitrophthalic acid
Purity: 95% CAS No.: 603-11-2 Molecular Formula: C8H5NO6 Formula Weight: 211.13 Melting Point: ca 214° dec. Beilstein Reference: 2054269
Vzorec: C₈H₅NO₆
Teplota varu: 441 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 214 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007138
Číslo CAS: 603-11-2
EINECS: 210-030-8