3,5-Dimethylbenzyl bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
A14267.06
A14267.14
A14267.06EA
60.57
EUR
A14267.06
A14267.14
3,5-Dimethylbenzyl bromide ≥98%
3,5-Dimethylbenzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 27129-86-8
Molecular Formula: C9H11Br
Formula Weight: 199.10
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 109-110°/14mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00013539
Vzorec:
C₉H₁₁Br Mw: 199.09 Teplota varu: 109…110 °C (14 mmHg) Teplota tavenia: 36…40 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013539 Číslo CAS: 27129-86-8 OSN: 3261 ADR: 8 II |