N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A14259.22
A14259.36
A14259.22EA
65.38
EUR
A14259.22
A14259.36
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide ≥98%
N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide
Purity: 98+%
CAS No.: 3891-07-4
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
Melting Point: 126-129°
Beilstein Reference: 147214
Vzorec:
C₁₀H₉NO₃ Teplota tavenia: 126…129 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005903 Číslo CAS: 3891-07-4 EINECS: 223-434-4 |