Tlačiť
5-Chloro-o-anisidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-2-anisidine, 2-Amino-4-chloroanisole
A14244.22 A14244.36
A14244.22EA 61.37 EUR
A14244.22 A14244.36
5-Chloro-o-anisidine ≥98%
5-Chloro-o-anisidine
Purity: 98% CAS No.: 95-03-4 Molecular Formula: C7H8ClNO Formula Weight: 157.60 Odour: Characteristic Melting Point: 79-84° Boiling Point: 135°/8mm Beilstein Reference: 879161 UN No.: 2233 MDL No.: MFCD00007777
Vzorec: C₇H₈ClNO
Mw: 157.6
Teplota varu: 135 °C (8 mmHg)
Teplota tavenia: 79…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007777
Číslo CAS: 95-03-4
EINECS: 202-385-2
OSN: 2233
ADR: 6.1 III