Tlačiť
Bis(2-chlorethyl)ether ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14234.0B A14234.18 A14234.30
A14234.0BEA 286.4 EUR
A14234.0B A14234.18 A14234.30
Bis(2-chlorethyl)ether ≥99%
Bis(2-chlorethyl)ether
Purity: 99% CAS No.: 111-44-4 Molecular Formula: C4H8Cl2O Formula Weight: 143.01 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.4570 Odour: Pungent Melting Point: -50° Boiling Point: 178° Beilstein Reference: 605317 Merck Reference: 14,3066 UN No.: 1916 MDL No.: MFCD00000975
Vzorec: C₄H₈Cl₂O
Teplota varu: 178 °C
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 1,219
Teplota vzplanutia: 55 °C (131 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000975
Číslo CAS: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
OSN: 1916
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3066