(Benzyl)triphenylphosphonium chloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Benzyltriphenylphosphonium chloride
A14034.14
A14034.22
A14034.36
A14034.14EA
45.73
EUR
A14034.14
A14034.22
A14034.36
(Benzyl)triphenylphosphonium chloride ≥99%
(Benzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 99%
CAS No.: 1100-88-5
Molecular Formula: C6H5CH2P(C6H5)3Cl
Formula Weight: 388.88
Flash Point:
Vzorec:
C₂₅H₂₂ClP Teplota tavenia: ∼ 330 °C (rozkl.) Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: >300 °C (572 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011913 Číslo CAS: 1100-88-5 EINECS: 214-154-3 OSN: 3464 ADR: 6.1,II |