Tlačiť
(Benzyl)triphenylphosphonium chloride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Benzyltriphenylphosphonium chloride
A14034.14 A14034.22 A14034.36
A14034.14EA 45.73 EUR
A14034.14 A14034.22 A14034.36
(Benzyl)triphenylphosphonium chloride ≥99%
(Benzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 99% CAS No.: 1100-88-5 Molecular Formula: C6H5CH2P(C6H5)3Cl Formula Weight: 388.88 Flash Point: 300°(572°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 3599868 UN No.: 3464 MDL No.: MFCD00011913
Vzorec: C₂₅H₂₂ClP
Teplota tavenia: ∼ 330 °C (rozkl.)
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >300 °C (572 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011913
Číslo CAS: 1100-88-5
EINECS: 214-154-3
OSN: 3464
ADR: 6.1,II