4-Fluoro-o-phenylenediamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3,4-Diamino-1-fluorobenzene, 4-Fluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
A13977.06
A13977.14
A13977.22
A13977.06EA
96.13
EUR
A13977.06
A13977.14
A13977.22
4-Fluoro-o-phenylenediamine 97%
4-Fluoro-o-phenylenediamine
Purity: 97%
CAS No.: 367-31-7
Molecular Formula: C6H7FN2
Formula Weight: 126.13
Melting Point: 91-95°
Beilstein Reference: 2081075
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042228
Vzorec:
C₆H₇FN₂ Mw: 126.13 Teplota varu: 250 Teplota tavenia: 91…95 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042228 Číslo CAS: 367-31-7 EINECS: 206-691-7 OSN: 2811 ADR: 6.1 III |