Isopropyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Isopropylparaben, Isopropyl parahydroxybenzoate, Isopropyl p-Hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl Paraben, Isopropyl 4-Hydroxybenzoate
A13930.06
A13930.09
A13930.18
A13930.30
A13930.06EA
34.14
EUR
A13930.06
A13930.09
A13930.18
A13930.30
Isopropyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Isopropyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 4191-73-5
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.21
Melting Point: 84-86°
Beilstein Reference: 2641564
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Teplota tavenia: 84…86 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016468 Číslo CAS: 4191-73-5 EINECS: 224-069-3 |