3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-(2,5-Dichloro-3-thienyl)-1-ethanone
A13867.06
A13867.14
A13867.22
A13867.06EA
92.66
EUR
A13867.06
A13867.14
A13867.22
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene ≥98%
3-Acetyl-2,5-dichlorothiophene
Purity: 98%
CAS No.: 36157-40-1
Molecular Formula: C6H4Cl2OS
Formula Weight: 195.07
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 37-39°
Boiling Point: 120-122°/4mm
Beilstein Reference: 121288
MDL No.: MFCD00014522
Vzorec:
C₆H₄Cl₂OS Mw: 195.07 Teplota varu: 120…122 °C (4 mmHg) Teplota tavenia: 37…39 °C Teplota vzplanutia: 110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014522 Číslo CAS: 36157-40-1 EINECS: 252-893-3 |