N-Hydroxyphthalimide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13862.22
A13862.36
A13862.22EA
48.94
EUR
A13862.22
A13862.36
N-Hydroxyphthalimide ≥98%
N-Hydroxyphthalimide
Purity: 98+%
CAS No.: 524-38-9
Molecular Formula: C8H5NO3
Formula Weight: 163.13
Melting Point: ca 233° dec.
Beilstein Reference: 131208
Merck Reference: 14,4838
MDL No.: MFCD00005891
Vzorec:
C₈H₅NO₃ Teplota varu: 412 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 233 °C (rozkl.) Hustota: 1,58 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005891 Číslo CAS: 524-38-9 EINECS: 208-358-1 Merck Index: 14,4838 |