Tlačiť
N-Hydroxyphthalimide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13862.22 A13862.36
A13862.22EA 48.94 EUR
A13862.22 A13862.36
N-Hydroxyphthalimide ≥98%
N-Hydroxyphthalimide
Purity: 98+% CAS No.: 524-38-9 Molecular Formula: C8H5NO3 Formula Weight: 163.13 Melting Point: ca 233° dec. Beilstein Reference: 131208 Merck Reference: 14,4838 MDL No.: MFCD00005891
Vzorec: C₈H₅NO₃
Teplota varu: 412 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼ 233 °C (rozkl.)
Hustota: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005891
Číslo CAS: 524-38-9
EINECS: 208-358-1
Merck Index: 14,4838