4-(Trichlorosilyl)butyronitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 1071-27-8
Molecular Formula: C4H6Cl3NSi
Formula Weight: 202.54
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.4630
Odour: Pungent
Boiling Point: 237-238°
Beilstein Reference: 906924
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00013832
Vzorec:
NCH₂CCH₂CH₂SiCl₃ Teplota varu: 237…238 °C Hustota: 1,28 Teplota vzplanutia: 92 °C (198 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013832 Číslo CAS: 1071-27-8 EINECS: 213-990-6 OSN: 2987 ADR: 8,II |