Tlačiť
Trimethyl orthoformate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13760.0F A13760.AE A13760.AP
A13760.0FEA 297.63 EUR
A13760.0F A13760.AE A13760.AP
Trimethyl orthoformate ≥99%
Trimethyl orthoformate
Purity: 99% CAS No.: 149-73-5 Molecular Formula: HC(OCH3)3 Formula Weight: 106.12 Flash Point: 15°(59°F) Refractive Index: 1.3790 Melting Point: -53° Boiling Point: 101-102° Beilstein Reference: 969215 Merck Reference: 14,6884 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00008483
Vzorec: C₄H₁₀O₃
Teplota varu: 101…102 °C
Teplota tavenia: –53 °C
Hustota: 0,968
Teplota vzplanutia: 15 °C (59 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008483
Číslo CAS: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
OSN: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6884