Tlačiť
5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Isoxazole-5-carboxylic acid
A13739.03 A13739.06
A13739.03EA 92.26 EUR
A13739.03 A13739.06
5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
5-Isoxazolecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 21169-71-1 Molecular Formula: C4H3NO3 Formula Weight: 113.07 Melting Point: 141-144° MDL No.: MFCD00156151
Vzorec: C₄H₃NO₃
Mw: 113.07
Teplota tavenia: 141…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00156151
Číslo CAS: 21169-71-1