3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
3-(4-Methoxyphenyl)propanoic acid
A13655.14
A13655.22
A13655.14EA
96.67
EUR
A13655.14
A13655.22
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1929-29-9
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Melting Point: 102-106°
Beilstein Reference: 1953326
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Teplota varu: 319 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 102…106 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002777 Číslo CAS: 1929-29-9 EINECS: 217-678-0 |