2-Aminobenzothiazole 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
A13521.22
A13521.36
A13521.22EA
72.2
EUR
A13521.22
A13521.36
2-Aminobenzothiazole 98%
2-Aminobenzothiazole
Purity: 98%
CAS No.: 136-95-8
Molecular Formula: C7H6N2S
Formula Weight: 150.20
Melting Point: 126-129°
Beilstein Reference: 116315
Merck Reference: 14,424
MDL No.: MFCD00005785
Vzorec:
C₇H₆N₂S Teplota varu: 190…195 °C (0,05 mmHg) Teplota tavenia: 126…129 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005785 Číslo CAS: 136-95-8 EINECS: 205-268-4 Merck Index: 14,424 |