5-Fluorouracil ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
A13456.06
A13456.14
A13456.22
A13456.06EA
69.39
EUR
A13456.06
A13456.14
A13456.22
5-Fluorouracil ≥99%
5-Fluorouracil
Purity: 99%
CAS No.: 51-21-8
Molecular Formula: C4H3FN2O2
Formula Weight: 130.08
Melting Point: ca 282° dec.
Beilstein Reference: 127172
Merck Reference: 14,4181
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006018
Vzorec:
C₄H₃FN₂O₂ Teplota varu: 347 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 282 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006018 Číslo CAS: 51-21-8 EINECS: 200-085-6 OSN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4181 |