Phthalaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
A13299.18
A13299.09
A13299.30
A13299.18EA
318.09
EUR
A13299.18
A13299.09
A13299.30
Phthalaldehyde ≥98%
Phthalaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 643-79-8
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.14
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 53-57°
Beilstein Reference: 878317
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00003335
Vzorec:
C₈H₆O₂ Teplota varu: 266 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 53…57 °C Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 132 °C (269 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00003335 Číslo CAS: 643-79-8 EINECS: 211-402-2 OSN: 2923 ADR: 8,II |