Tlačiť
(4-Tolyloxy)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(p-Tolyloxy)acetic acid, 4-Methylphenoxyacetic acid, (4-Methylphenoxy)acetic acid
A13230.09 A13230.18 A13230.30
A13230.09EA 39.39 EUR
A13230.09 A13230.18 A13230.30
(4-Tolyloxy)acetic acid ≥98%
(4-Tolyloxy)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 940-64-7 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 137-142° Beilstein Reference: 2047591
Vzorec: (C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH
Teplota tavenia: 137…142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014365
Číslo CAS: 940-64-7
EINECS: 213-374-7