Tlačiť
Furan ≥99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: 250 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
A13102.AP A13102.0F A13102.AE
A13102.APEA 64.89 EUR
A13102.AP A13102.0F A13102.AE
Furan ≥99% stabilised
Furan
Stabilized with ca 250 ppm BHT
Purity: 99% CAS No.: 110-00-9 Molecular Formula: C4H4O Formula Weight: 68.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -35°(-31°F) Refractive Index: 1.4220 Melting Point: -86° Boiling Point: 32-33° Beilstein Reference: 103221 Merck Reference: 14,4296 UN No.: 2389 MDL No.: MFCD00003222
Vzorec: C₄H₄O
Mw: 68.08
Teplota varu: 32…33 °C
Teplota tavenia: –86 °C
Hustota: 0.936
Teplota vzplanutia: –35 °C (–31 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003222
Číslo CAS: 110-00-9
EINECS: 203-727-3
OSN: 2389
ADR: 3 I
Merck Index: 14,4296