Tlačiť
(2-Tolyloxy)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(o-Tolyloxy)acetic acid, (2-Methylphenoxy)acetic acid
A13076.09 A13076.18 A13076.30
A13076.09EA 62.17 EUR
A13076.09 A13076.18 A13076.30
(2-Tolyloxy)acetic acid ≥98%
(2-Tolyloxy)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 1878-49-5 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 152-156° Beilstein Reference: 1943465
Vzorec: (C₆H₄CH₃)OCH₂COOH
Teplota tavenia: 152…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014354
Číslo CAS: 1878-49-5
EINECS: 217-517-4