Tlačiť
(4-Chlorophenoxy)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-CPA
A13065.0E A13065.22 A13065.36
A13065.0EEA 452.87 EUR
A13065.0E A13065.22 A13065.36
(4-Chlorophenoxy)acetic acid ≥98%
(4-Chlorophenoxy)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 122-88-3 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 Melting Point: 156-161° Beilstein Reference: 1211804
Vzorec: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Teplota varu: 308 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 156…161 °C
Hustota: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004305
Číslo CAS: 122-88-3
EINECS: 204-581-3