Tlačiť
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13051.03 A13051.06 A13051.14
A13051.03EA 40.86 EUR
A13051.03 A13051.06 A13051.14
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid ≥98%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 4919-37-3 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 221-226° Beilstein Reference: 2576289
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.18
Teplota tavenia: 221…226 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016536
Číslo CAS: 4919-37-3