Tlačiť
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
A12794.03 A12794.06 A12794.14
A12794.03EA 48.07 EUR
A12794.03 A12794.06 A12794.14
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ≥98%
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 399-76-8 Molecular Formula: C9H6FNO2 Formula Weight: 179.15 Melting Point: ca 259° dec. Beilstein Reference: 153217
Vzorec: C₉H₆FNO₂
Mw: 179.15
Teplota tavenia: ∼ 259 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005612
Číslo CAS: 399-76-8
EINECS: 206-919-5