α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluene 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(Trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 3,4-Diaminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
A12749.03
A12749.06
A12749.03EA
52.87
EUR
A12749.03
A12749.06
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluene 98%
α,α,α-Trifluoro-3,4-diaminotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 368-71-8
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Melting Point: 58-62°
Beilstein Reference: 909258
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042456
Vzorec:
C₇H₇F₃N₂ Mw: 176.14 Teplota varu: 101…102 °C (7 mmHg) Teplota tavenia: 58…62 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00042456 Číslo CAS: 368-71-8 OSN: 2811 ADR: 6.1 III |