Tlačiť
trans-2-Pentenoic acid 90 remainder other isomers
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (E)-Pent-2-enoic acid, 2-Pentenoic acid
A12689.09 A12689.18
A12689.09EA 71.7 EUR
A12689.09 A12689.18
trans-2-Pentenoic acid 90 remainder other isomers
trans-2-Pentenoic acid
Purity: 90+% CAS No.: 13991-37-2 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.4515 Odour: Pungent Melting Point: 8-10° Boiling Point: 200-203° Beilstein Reference: 1720312 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002704
Vzorec: C₅H₈O₂
Mw: 100.12
Teplota varu: 200…203 °C
Teplota tavenia: 8…10 °C
Hustota: 0.992
Teplota vzplanutia: 102 °C (215 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002704
Číslo CAS: 13991-37-2
EINECS: 237-791-9
OSN: 3265
ADR: 8 III