trans-2-Pentenoic acid 90 remainder other isomers
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(E)-Pent-2-enoic acid, 2-Pentenoic acid
A12689.09
A12689.18
A12689.09EA
71.7
EUR
A12689.09
A12689.18
trans-2-Pentenoic acid 90 remainder other isomers
trans-2-Pentenoic acid
Purity: 90+%
CAS No.: 13991-37-2
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.4515
Odour: Pungent
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 1720312
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002704
Vzorec:
C₅H₈O₂ Mw: 100.12 Teplota varu: 200…203 °C Teplota tavenia: 8…10 °C Hustota: 0.992 Teplota vzplanutia: 102 °C (215 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002704 Číslo CAS: 13991-37-2 EINECS: 237-791-9 OSN: 3265 ADR: 8 III |