Tlačiť
4,4'-Dichlorobenzophenone ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,4-Dichlorobenzophenone, 4,4-DBP, Bis(4-chlorophenyl) ketone
A12608.14 A12608.22 A12608.36
A12608.14EA 53.75 EUR
A12608.14 A12608.22 A12608.36
4,4'-Dichlorobenzophenone ≥99%
4,4'-Dichlorobenzophenone
Purity: 99% CAS No.: 90-98-2 Molecular Formula: C13H8Cl2O Formula Weight: 251.11 Melting Point: 144-146° Boiling Point: 352-354° MDL No.: MFCD00000623
Vzorec: C₁₃H₈Cl₂O
Teplota varu: 352…354 °C
Teplota tavenia: 144…146 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000623
Číslo CAS: 90-98-2
EINECS: 202-030-1