Tlačiť
1-(Trimethylsilyl)imidazol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: TSIM, N-(Trimethylsilyl)imidazole, N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole, TMSI, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole
A12512.06 A12512.18 A12512.22 A12512.30
A12512.06EA 28.12 EUR
A12512.06 A12512.18 A12512.22 A12512.30
1-(Trimethylsilyl)imidazol ≥97%
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Purity: 97% CAS No.: 18156-74-6 Molecular Formula: C6H12N2Si Formula Weight: 140.26 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4765 Odour: Weak Melting Point: -42° Boiling Point: 212° Beilstein Reference: 606148 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005280
Vzorec: C₆H₁₂N₂Si
Mw: 140.26
Teplota varu: 212 °C
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 0.956
Teplota vzplanutia: 18 °C (64 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005280
Číslo CAS: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
OSN: 1993
ADR: 3 II