Tris(diethylamino)phosphine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Hexaethyltriaminophosphine, Hexaethylphosphorus triamide, Hexaethyl phosphorous triamide
A12490.06
A12490.14
A12490.22
A12490.06EA
69.39
EUR
A12490.06
A12490.14
A12490.22
Tris(diethylamino)phosphine ≥97%
Tris(diethylamino)phosphine
Purity: 97%
CAS No.: 2283-11-6
Molecular Formula: [(CH3CH2)2N]3P
Formula Weight: 247.37
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4737
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 636187
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009041
Vzorec:
C₁₂H₃₀N₃P Teplota varu: 245…246 °C Hustota: 0,903 Teplota vzplanutia: 58 °C (136 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009041 Číslo CAS: 2283-11-6 EINECS: 218-920-8 OSN: 1993 ADR: 3,III |