Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,4-D
A12467.0B
A12467.18
A12467.30
A12467.0BEA
427.8
EUR
A12467.0B
A12467.18
A12467.30
Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová ≥98%
Kyselina (2,4-Dichlorfenoxy)octová
Purity: 98%
CAS No.: 94-75-7
Molecular Formula: C8H6Cl2O3
Formula Weight: 221.04
Odour: Odourless
Melting Point: 136-140°
Boiling Point: 160°/0.4mm
Beilstein Reference: 1214242
Merck Reference: 14,2796
MDL No.: MFCD00004300
Vzorec:
(C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH Mw: 221.04 Teplota varu: 160 °C (0.4 mmHg) Teplota tavenia: 136…140 °C Hustota: 1.42 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004300 Číslo CAS: 94-75-7 EINECS: 202-361-1 Merck Index: 13,02825 |