Tlačiť
Sodium chloroacetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12379.0C A12379.0E A12379.30 A12379.36
A12379.0CEA 428.4 EUR
A12379.0C A12379.0E A12379.30 A12379.36
Sodium chloroacetate ≥98%
Sodium chloroacetate
Purity: 98% CAS No.: 3926-62-3 Molecular Formula: C2H2ClNaO2 Formula Weight: 116.48 Flash Point: 270°(518°F) Physical Form: Powder or granules Odour: Characteristic pH: 6 Melting Point: ca 199° dec. Beilstein Reference: 3597157 Merck Reference: 14,2112 UN No.: 2659 MDL No.: MFCD00002684
Vzorec: C₂H₂ClNaO₂
Teplota tavenia: ∼ 199 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 270 °C (518 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002684
Číslo CAS: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
OSN: 2659
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2112