Tlačiť
Dibenzothiophene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dibenzo[b,d]thiophene
A12288.14 A12288.22 A12288.36
A12288.14EA 54.55 EUR
A12288.14 A12288.22 A12288.36
Dibenzothiophene ≥98%
Dibenzothiophene
Purity: 98% CAS No.: 132-65-0 Molecular Formula: C12H8S Formula Weight: 184.25 Flash Point: 170°(338°F) Melting Point: 97-100° Boiling Point: 332-333° Beilstein Reference: 121101 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004969
Vzorec: C₁₂H₈S
Teplota varu: 332…333 °C
Teplota tavenia: 97…100 °C
Hustota: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Teplota vzplanutia: 170 °C (338 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004969
Číslo CAS: 132-65-0
EINECS: 205-072-9
OSN: 3077
ADR: 9,III