N-(2-Bromoethyl)phthalimide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione
A12164.14
A12164.22
A12164.36
A12164.14EA
45.73
EUR
A12164.14
A12164.22
A12164.36
N-(2-Bromoethyl)phthalimide ≥98%
N-(2-Bromoethyl)phthalimide
Purity: 98+%
CAS No.: 574-98-1
Molecular Formula: C10H8BrNO2
Formula Weight: 254.09
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 148736
Vzorec:
C₁₀H₈BrNO₂ Teplota varu: 318 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 80…84 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005902 Číslo CAS: 574-98-1 EINECS: 209-379-9 |