4-Nitropyrocatechol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
4-Nitrocatechol, 4-Nitrobenzene-1,2-diol
A12122.06
A12122.14
A12122.22
A12122.06EA
61.37
EUR
A12122.06
A12122.14
A12122.22
4-Nitropyrocatechol ≥98%
4-Nitropyrocatechol
Purity: 98+%
CAS No.: 3316-09-4
Molecular Formula: C6H5NO4
Formula Weight: 155.11
Melting Point: 174-177°
Beilstein Reference: 1867508
Vzorec:
C₆H₅NO₄ Teplota tavenia: 174…177 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007242 Číslo CAS: 3316-09-4 EINECS: 222-009-0 |