Tlačiť
4-Nitropyrocatechol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Nitrocatechol, 4-Nitrobenzene-1,2-diol
A12122.06 A12122.14 A12122.22
A12122.06EA 61.37 EUR
A12122.06 A12122.14 A12122.22
4-Nitropyrocatechol ≥98%
4-Nitropyrocatechol
Purity: 98+% CAS No.: 3316-09-4 Molecular Formula: C6H5NO4 Formula Weight: 155.11 Melting Point: 174-177° Beilstein Reference: 1867508
Vzorec: C₆H₅NO₄
Mw: 155.11
Teplota tavenia: 174…177 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007242
Číslo CAS: 3316-09-4
EINECS: 222-009-0