Tlačiť
3-Bromo-2-thenoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 3-Bromothiophene-2-carboxylic acid
A11935.03 A11935.06
A11935.03EA 38.71 EUR
A11935.03 A11935.06
3-Bromo-2-thenoic acid ≥97%
3-Bromo-2-thenoic acid
Purity: 97% CAS No.: 7311-64-0 Molecular Formula: C5H3BrO2S Formula Weight: 207.05 Melting Point: 195-196° Beilstein Reference: 121585
Vzorec: C₅H₃BrO₂S
Teplota tavenia: 195…196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052291
Číslo CAS: 7311-64-0