Tin(II) oxalate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11689.0E
A11689.22
A11689.36
A11689.0EEA
530.28
EUR
A11689.0E
A11689.22
A11689.36
Tin(II) oxalate ≥98%
Tin(II) oxalate
Purity: 98%
CAS No.: 814-94-8
Molecular Formula: C2O4Sn
Formula Weight: 206.72
Melting Point: 280° dec.
Beilstein Reference: 3708588
Merck Reference: 14,8786
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00040678
Vzorec:
C₂O₄Sn Teplota tavenia: 280 °C (rozkl.) Hustota: 3,56 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00040678 Číslo CAS: 814-94-8 EINECS: 212-414-0 OSN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,8786 |