1-Bromo-4-propoxybenzene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
1-Bromo-4-n-propoxybenzene, 4-Propoxybromobenzene, 1-Bromo-4-propoxylbenzene
A11462.06
A11462.14
A11462.06EA
90.65
EUR
A11462.06
A11462.14
1-Bromo-4-propoxybenzene ≥98%
1-Bromo-4-propoxybenzene
Purity: 98%
CAS No.: 39969-56-7
Molecular Formula: C9H11BrO
Formula Weight: 215.10
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₁₁BrO Teplota varu: 238…240 °C Hustota: 1,356 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00156160 Číslo CAS: 39969-56-7 |