Tlačiť
Thiophene-2-carboxylic hydrazide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Thiophenecarboxylic hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
A11270.06 A11270.14
A11270.06EA 65.29 EUR
A11270.06 A11270.14
Thiophene-2-carboxylic hydrazide ≥98%
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 2361-27-5 Molecular Formula: C5H6N2OS Formula Weight: 142.18 Melting Point: 137-140° Beilstein Reference: 114437
Vzorec: C₅H₆N₂OS
Mw: 142.18
Teplota tavenia: 137…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005435
Číslo CAS: 2361-27-5
EINECS: 219-107-0