Tlačiť
Tris(3-chlorophenyl)phosphine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tri(m-chlorophenyl)phosphine, Tris(m-chlorophenyl)phosphine
A11203.03 A11203.06 A11203.14
A11203.03EA 48.94 EUR
A11203.03 A11203.06 A11203.14
Tris(3-chlorophenyl)phosphine ≥98%
Tris(3-chlorophenyl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 29949-85-7 Molecular Formula: C18H12Cl3P Formula Weight: 365.63 Melting Point: 64-66° MDL No.: MFCD00013632
Vzorec: C₁₈H₁₂Cl₃P
Mw: 365.63
Teplota tavenia: 64…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013632
Číslo CAS: 29949-85-7
EINECS: 249-970-9