Tlačiť
2-Formylbenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Carboxybenzaldehyde, Phthalaldehydic acid
A11201.0B A11201.18 A11201.30
A11201.0BEA 876.86 EUR
A11201.0B A11201.18 A11201.30
2-Formylbenzoic acid ≥98%
2-Formylbenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 119-67-5 Molecular Formula: C8H6O3 Formula Weight: 150.13 Flash Point: 198°(388°F) Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 742381 MDL No.: MFCD00003336
Vzorec: C₈H₆O₃
Mw: 150.13
Teplota varu: 101 °C (0.4 mmHg)
Teplota tavenia: 97…101 °C
Hustota: 1.404
Teplota vzplanutia: 198 °C (388 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003336
Číslo CAS: 119-67-5
EINECS: 204-342-3