Tlačiť
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,3-Dihydro-5-methyl-2H-benzimidazole-2-thione, 2-Mercapto-5-methyl-1H-benzimidazole
A11192.06 A11192.14 A11192.22
A11192.06EA 31.25 EUR
A11192.06 A11192.14 A11192.22
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole ≥98%
2-Mercapto-5-methylbenzimidazole
Purity: 98% CAS No.: 27231-36-3 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.23 Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 5083
Vzorec: C₈H₈N₂S
Mw: 164.23
Teplota varu: 349
Teplota tavenia: ∼ 295 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010617
Číslo CAS: 27231-36-3
EINECS: 248-350-5