Tlačiť
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tris(o-methoxyphenyl)phosphine
A11096.03 A11096.06
A11096.03EA 55.76 EUR
A11096.03 A11096.06
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 4731-65-1 Molecular Formula: C21H21O3P Formula Weight: 352.37 Melting Point: 196-204° Beilstein Reference: 2776186
Vzorec: C₂₁H₂₁O₃P
Mw: 352.37
Teplota tavenia: 196…204 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014892
Číslo CAS: 4731-65-1
EINECS: 225-235-8