Tlačiť
5-Chlorouracil ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Chlorouracil
A11084.06 A11084.14
A11084.06EA 60.57 EUR
A11084.06 A11084.14
5-Chlorouracil ≥98%
5-Chlorouracil
Purity: 98% CAS No.: 1820-81-1 Molecular Formula: C4H3ClN2O2 Formula Weight: 146.53 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 127173
Vzorec: C₄H₃ClN₂O₂
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006019
Číslo CAS: 1820-81-1
EINECS: 217-339-7