Furfurylalkohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(2-Furyl)methanol
A10968.18
A10968.30
A10968.0B
A10968.18EA
33.41
EUR
A10968.18
A10968.30
A10968.0B
Furfurylalkohol ≥98%
Furfurylalkohol
Purity: 98%
CAS No.: 98-00-0
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4870
Odour: Mild
Melting Point: -31°
Boiling Point: 170-171°
Beilstein Reference: 106291
Merck Reference: 14,4305
UN No.: 2874
MDL No.: MFCD00003252
Vzorec:
C₅H₆O₂ Mw: 98.1 Teplota varu: 170…171 °C Teplota tavenia: –31 °C Hustota: 1.129 Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003252 Číslo CAS: 98-00-0 EINECS: 202-626-1 OSN: 2874 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,04326 |