Tlačiť
Pyridiniumchlorid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10871.0B A10871.18 A10871.30
A10871.0BEA 397.91 EUR
A10871.0B A10871.18 A10871.30
Pyridiniumchlorid ≥98%
Pyridinium chloride
Purity: 98% CAS No.: 628-13-7 Molecular Formula: C5H5N.HCl Formula Weight: 115.56 Melting Point: ca 145° Boiling Point: 222-224° MDL No.: MFCD00012802
Vzorec: C₅H₆ClN
Teplota varu: 222…224 °C
Teplota tavenia: ∼ 145 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012802
Číslo CAS: 628-13-7
EINECS: 211-027-4